Läs mer
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, 98+%
Produktkod. p-7058406
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11348895
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14014.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4767-03-7 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
2,2-bis(hydroximetyl)propionsyra används i syntes- och karakteriseringsstudier av polyuretandispersion modifierad med polymetylsiloxan (Si-PUD) och dess nanokompositer inkorporerade med leror. både borneutroninfångningsterapi och fotodynamisk terapi Enkla derivat av denna syra har använts för att konstruera dendritiska arkitekturer via klickazid -acetylencykloadditionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i aceton (något), metanol och vatten. Olösligt i bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Det är hygroskopiskt till sin natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4767-03-7
Molekylformel C5H10O4
Molekylvikt (g/mol) 134.13
MDL-nummer MFCD00004199
InChI-nyckel PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-bis hydroxymethyl propionic acid, dimethylolpropionic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropanoic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methyl, 2,2-dimethylolpropionic acid, dimethylol propionic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoicacid, unii-4nhi8v17mn, 4nhi8v17mn
PubChem CID 78501
IUPAC-namn 3-hydroxi-2-(hydroximetyl)-2-metylpropansyra
LEDER CC(CO)(CO)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Smältpunkt 187°C to 191°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1756385
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,3253
Löslighetsinformation Soluble in acetone (slightly),methanol,and water. Insoluble in benzene.
Formel vikt 134.13
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.