Läs mer
2,2-Bis(hydroxymetyl)propionsyra, 98 %
Produktkod. 11955071 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11955071 5 kg Plast trumma 5kg
10265050 500 g Plastflaska 500g
10437730 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11955071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147970050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4767-03-7 | C5H10O4 | 134,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4767-03-7
Molekylformel C5H10O4
Molekylvikt (g/mol) 134.13
InChI-nyckel PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Smältpunkt 185,0 °C till 190,0 °C
Färg Vitt
Flampunkt >150 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plast trumma
Linjär formel CH3C(CH2OH)2CO2H
Kvantitet 5 kg
Beilstein 03,401
Merck Index 15,3277
Synonym 6,7-dimethoxyquinoxaline-2,3 1h,4h-dione, 2,3-dihydroxy-6,7-dimethoxyquinoxaline, 6,7-dimethoxyquinoxaline-2,3-diol, chembl42430, 6,7-dimethoxy-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione, acmc-20aogl, 2,3-quinoxalinedione,1,4-dihydro-6,7-dimethoxy, 6,7-dimethoxy-1,4-dihydro-quinoxaline-2,3-dione, 2,3-quinoxalinedione, 1,4-dihydro-6,7-dimethoxy, 6,7-dimethoxy-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione monohydrate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i metanol, lätt löslig i aceton, olöslig i bensen
LEDER CC(CO)(CO)C(O)=O
IUPAC-namn 6,7-dimetoxi-1,4-dihydrokinoxalin-2,3-dion
PubChem CID 613780
Formel vikt 134.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.