Läs mer
2,2-Bis(hydroxymetyl)propionsyra, TRC
Produktkod. 30332924
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30332924 25 g
1 options
Produktkod. 30332924 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB44744825G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2-Dimethylolpropionic acid
CAS 4767-03-7
Molekylformel C5 H10 O4
Kvantitet 25 g
Synonym Propionic acid, 2,2-bis(hydroxymethyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)propanoic acid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, 2,2-Bis(methylol)propionic acid, 2,2-Dihydroxymethylpropanoic acid, 2,2-Dimethylolpropionic acid, 3-Hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropionic acid, Bis(hydroxymethyl)propionic acid, Bis-MPA, DMPA, Dimethylolpropionic acid, NSC 96616, Nikkamer PA, Propanoic acid, 2,2-bis(hydroxymethyl)-, α,α-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, α,α-Dimethylolpropionic acid, 2,2-Dimethylolpropionic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
LEDER CC(CO)(CO)C(=O)O
IUPAC-namn 3-hydroxy-2-(hydroxymetyl)-2-metylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 134.1305
Formel vikt 134.0579