Läs mer
2,2'-Bithiophen-5-boronsyra pinakolester, 98 %
Produktkod. 15487847
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487847 1 g 1g
15497847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H37989.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
CAS: 479719-88-5 | C14H17BO2S2 | 292,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 479719-88-5
Molekylformel C14H17BO2S2
Molekylvikt (g/mol) 292.22
MDL-nummer MFCD04039974
InChI-nyckel HPOQARMSOPOZMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bithiophene-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,2'-bithiophene, 2-2,2'-bithiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, acmc-209kb7, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-bithiophene-5'-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 3592790
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-(5-tiofen-2-yltiofen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 35°C to 38°C
Färg Blå-grön till vit
Kvantitet 1 g
Formel vikt 292.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Fused Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.