Läs mer
2,2'-Bithiofen, 97 %
Produktkod. 10117420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
20 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
20g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10117420 2.5 g Glasflaska 2.5g
10289830 20 g Glasflaska 20g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10117420 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 402690025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 492-97-7 | C8H6S2 | 166,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 492-97-7
Molekylformel C8H6S2
Molekylvikt (g/mol) 166.27
MDL-nummer MFCD00005414
InChI-nyckel OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl, dithienyl, bithiophene, 2,2'-dithienyl, 2,2' bithiophenyl, 2,2-bithiophene, 2,2'-dithiophene, alpha-bithiophene, 2-2-thienyl thiophene
PubChem CID 68120
ChEBI CHEBI:36821
IUPAC-namn 2-tiofen-2-yltiofen
LEDER C1=CSC(=C1)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2'-Bithiophene
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 30.0°C to 35.0°C
Kokpunkt 260.0°C
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 2.5 g
Beilstein 19, 32
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 166.27
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2'-Bithiophene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.