Läs mer
2,2'-Bithiophen, 98 %
Produktkod. 11419453
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419453 1 g 1g
11429453 5 g 5g
11439453 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419453 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12335.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
CAS: 492-97-7 | C8H6S2 | 166,256 g/mol
2,2'-bitiofen används som en prekursor vid framställningen av 5,5'-bis(trimetylstannyl)-2,2'-bitiofen, som används för syntes av små molekyler och polymerhalvledare för organiska fälteffekttransistorer (OFETs), organiska ljusemitterande dioder (EPLED) och D Pladiostic Light diode (EPLED) Fotovoltaiska (OPV) applikationer. Det är associerat med aryljodider och involverat i rodiumkatalyserad arylering av heteroarener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2′ -Bitiofen används som en prekursor vid framställning av 5,5′ -bis(trimetylstannyl)-2,2′ -bitiofen, som används för syntes av små molekyler och polymerhalvledare för organiska fälteffekttransistorer (OFETs), organiska ljusemitterande dioder (OLED), Plastic Light Emitting Diode (PLED) och Organic Photovoltaic (OPV) tillämpningar. Det är associerat med aryljodider och involverat i rodiumkatalyserad arylering av heteroarener.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 492-97-7
Molekylformel C8H6S2
Molekylvikt (g/mol) 166.256
MDL-nummer MFCD00005414
InChI-nyckel OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl, dithienyl, bithiophene, 2,2'-dithienyl, 2,2' bithiophenyl, 2,2-bithiophene, 2,2'-dithiophene, alpha-bithiophene, 2-2-thienyl thiophene
PubChem CID 68120
ChEBI CHEBI:36821
IUPAC-namn 2-tiofen-2-yltiofen
LEDER C1=CSC(=C1)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2'-Bithiophene
Smältpunkt 30°C to 33°C
Kokpunkt 260°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 3039
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 166.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.