missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(2-Boc-aminoethoxy)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Boc-aminoethoxy)ethanol |
| CAS | 139115-91-6 |
| Molekylformel | C9 H19 N O4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Carbamic acid, N-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, [2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), 2-(2-Boc-aminoethoxy)ethanol, 2-(2-tert-Butoxycarbonylaminoethoxy)ethanol, N-Boc-2-aminoethyl 2-hydroxyethyl ether, [2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl [2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(12)10-4-6-13-7-5-11/h11H,4-7H2,1-3H3,(H,10,12) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCO |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.25 |
| Formel vikt | 205.1314 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?