Läs mer
2-(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30332935
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30332935 50 mg
30333910 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30332935 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB99851050MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine Hydrochloride
CAS 103275-23-6
Molekylformel C10H14NO2Br • HCl
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14BrNO2.ClH/c1-13-9-5-7(3-4-12)8(11)6-10(9)14-2;/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3;1H
LEDER COC1=C(C=C(C(=C1)CCN)Br)OC.Cl
IUPAC-namn 2-(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethanamine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 260.133646