missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(2-Bromo-acetylamino)-5-chloro-benzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Bromo-acetylamino)-5-chloro-benzophenone |
| CAS | 32580-26-0 |
| Molekylformel | C15 H11 Br Cl N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11BrClNO2/c16-9-14(19)18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19) |
| LEDER | Clc1ccc(NC(=O)CBr)c(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-2-bromoacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.61 |
| Formel vikt | 350.9662 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?