Läs mer
2-(2-Bromo-acetylamino)-5-chloro-benzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Bromo-acetylamino)-5-chloro-benzophenone |
| CAS | 32580-26-0 |
| Molekylformel | C15 H11 Br Cl N O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11BrClNO2/c16-9-14(19)18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19) |
| LEDER | Clc1ccc(NC(=O)CBr)c(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-2-bromoacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.61 |
| Formel vikt | 350.9662 |