Läs mer
2-(2-Bromoacetamide)-3-benzoyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Bromoacetamide)-3-benzoyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene |
| CAS | 29462-27-9 |
| Molekylformel | C17H16BrNO2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-(3-benzoyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thien-2-yl)-2-bromoacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16BrNO2S/c18-10-14(20)19-17-15(12-8-4-5-9-13(12)22-17)16(21)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2,(H,19,20) |
| LEDER | BrCC(=O)Nc1sc2CCCCc2c1C(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | N-(3-benzoyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)-2-bromoacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.28 |
| Formel vikt | 377.0085 |