Läs mer
2-(2-Bromoacetyl)thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15209736 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15209736 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15209736 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451470010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3292-77-1
Molekylformel C5H4BrNOS
Molekylvikt (g/mol) 206.06
MDL-nummer MFCD06411540
InChI-nyckel AQRFTRDAOYSMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-1,3-thiazole, 2-bromo-1-thiazol-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thiazolyl, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl-1-ethanone, 1-bromo-1,3-thiazole-2-yl ethane-2-one, 2-bromoacetylthiazole, 2-bromoacetyl thiazole
PubChem CID 2795212
IUPAC-namn 2-bromo-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone
LEDER BrCC(=O)C1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Bromoacetyl)thiazole
Smältpunkt 52.0°C to 55.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.06
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(2-Bromoacetyl)thiazole, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.