Läs mer
2-(2-Bromoethoxy)anisole, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15449077
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449077 250 mg 250mg
15429077 1 g 1g
15439077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15449077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52382.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4463-59-6
Molekylformel C9H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 231.089
MDL-nummer MFCD00017892
InChI-nyckel PBRPKYRJVDJZTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-bromoethoxy anisole, 1-2-bromoethoxy-2-methoxybenzene, 2-2-bromoethoxy-1-methoxybenzene, 2-bromoethyl 2-methoxyphenyl ether, 2-2-methoxyphenoxy ethylbromide, pubchem3133, 2-methoxyphenoxy ethylbromide, ksc495i5p, akos bc-2659, timtec-bb sbb008602
PubChem CID 1799099
IUPAC-namn 1-(2-bromoethoxy)-2-methoxybenzene
LEDER COC1=CC=CC=C1OCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Bromoethoxy)anisole
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 231.09
Procent renhet ≥97%