Läs mer
2-(2-Bromoethoxy)anisole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Bromoethoxy)anisole |
| CAS | 4463-59-6 |
| Molekylformel | C9H11O2Br |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(2-Bromoethoxy)-2-methoxybenzene, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl Bromide, 2-Bromoethyl 2-Methoxyphenyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11BrO2/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccccc1OCCBr |
| IUPAC-namn | 1-(2-bromoethoxy)-2-methoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.09 |
| Formel vikt | 229.9942 |