Läs mer
2-(2-bromotyl)-1,3-dioxan, 98 %
Produktkod. 11394384
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394384 10 g 10g
11304394 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394384 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00958.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 33884-43-4 | C6H11BrO2 | 195,06 g/mol
2-(2-brometyl)-1,3-dioxan, ger ett användbart sätt att introducera en maskeradβ -formyletylgrupp. I jämförelse med motsvarande dioxolan (efter posten) är dioxanen mer stabil mot syra och Grignard är termiskt stabil. Reaktion av Grignard med en syraklorid ger ketonen i högt utbyte utan ytterligare reaktion på den tertiära alkoholen. Efterföljande hydrolys av 1,3-dioxanen ger -ketoaldehyden. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-(2-Bromoetyl)-1,3-dioxan, Ger ett användbart sätt att introducera en maskerad ß-formyletylgrupp. I jämförelse med motsvarande dioxolan (efter posten) är dioxanen mer stabil mot syra och Grignard är termiskt stabil. Reaktion av Grignard med en syraklorid ger ketonen i högt utbyte utan ytterligare reaktion på den tertiära alkoholen. Efterföljande hydrolys av 1,3-dioxanen ger -ketoaldehyden. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Det är inte
lösligt i vatten men lösligt i organiskt lösningsmedel som etanol.
Anteckningar
Luft, Värmekänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33884-43-4
Molekylformel C6H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 195.06
MDL-nummer MFCD00006567
InChI-nyckel KXMZOKKPQZRPRN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-2-bromoethyl-1,3-dioxane, 1,3-dioxane, 2-2-bromoethyl, 3-bromopropionaldehyde trimethylene acetal, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxane, 2-2-bromoethyl-1,3 dioxane, bromoethyl-1,3-dioxane, acmc-209i3o, 2-2-bromoetyl 1,3-dioxane, wmdhqehpovoeog-uhfffaoysa, 2-2-bromoethyl 1,3-dioxane
PubChem CID 520656
LEDER CC(Br)C1OCCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Densitet 1.434
Kokpunkt 67 °C till 70 °C (3 mmHg)
Flampunkt 96 °C (204 °F)
Brytningsindex 1.482
Kvantitet 10 g
Beilstein 1421628
Löslighetsinformation Det är inte lösligt i vatten men lösligt i organiska lösningsmedel som etanol.
IUPAC-namn 2-(2-brometyl)-1,3-dioxan
Formel vikt 195.06
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.