Läs mer
2-(2-bromotyl)-1,3-dioxan, 98 %
Produktkod. 10677030 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10677030 10 g Glasflaska 10g
10461050 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10677030 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297930100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 33884-43-4 | C6H11BrO2 | 195,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33884-43-4
Molekylformel C6H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 195.06
MDL-nummer MFCD00006567
InChI-nyckel KXMZOKKPQZRPRN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-2-bromoethyl-1,3-dioxane, 1,3-dioxane, 2-2-bromoethyl, 3-bromopropionaldehyde trimethylene acetal, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxane, 2-2-bromoethyl-1,3 dioxane, bromoethyl-1,3-dioxane, acmc-209i3o, 2-2-bromoetyl 1,3-dioxane, wmdhqehpovoeog-uhfffaoysa, 2-2-bromoethyl 1,3-dioxane
PubChem CID 520656
IUPAC-namn 2-(2-brometyl)-1,3-dioxan
LEDER CC(Br)C1OCCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.4400g/mL, 1.44
Kokpunkt 67,0 °C till 70,0 °C (2,8 mmHg)
Flampunkt 97 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 195.06
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.