Läs mer
2-(2-bromoetyl)-1,3-dioxan, TRC
Produktkod. 30341333
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30341333 10 g
1 options
Produktkod. 30341333 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68717510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
CAS 33884-43-4
Molekylformel C6H11BrO2
Kvantitet 10 g
Synonym 2-(2-Bromoethyl)-m-dioxane, 2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl Bromide, 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane, 2-(beta-Bromoethyl)-1,3-dioxane, 3,3-(Trimethylenedioxy)propyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C6H11BrO2/c7-3-2-6-8-4-1-5-9-6/h6H,1-5H2
LEDER BrCCC1OCCCO1
IUPAC-namn 2-(2-bromoetyl)-1,3-dioxan
Molekylvikt (g/mol) 195.05
Formel vikt 193.9942