Läs mer
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane, 95%, stab. with silver
Produktkod. 11420303
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420303 50 g 50g
11410303 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420303 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11441.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18742-02-4 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
2-(2-Bromoetyl)-1,3-dioxolan används som en farmaceutisk mellanprodukt, dioxolaner, acetaler, ketaler, byggstenar, kemisk syntes, organiska byggstenar och syreföreningar. 1,1-(etylendioxi)-3-brompropan används vid syntes av EGFR-hämmare. Används även vid syntes av oralt aktiva medel för cancer och cellproliferation med kinolinsubstrukturer. Det används också som smakämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-(2-Bromoetyl)-1,3-dioxolan används som farmaceutisk mellanprodukt, dioxolaner, acetaler, ketaler, byggstenar, kemisk syntes, organiska byggstenar och syreföreningar. 1,1-(etylendioxi)-3-brompropan används vid syntes av EGFR-hämmare. Används även vid syntes av oralt aktiva medel för cancer och cellproliferation med kinolinsubstrukturer. Det används också som smakämne.
Löslighet Det är oblandbart
med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Ljuskänslig. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18742-02-4
Molekylformel C5H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 181.03
MDL-nummer MFCD00003216
InChI-nyckel GGZQLTVZPOGLCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl, bromoethyl-1,3-dioxolane, acmc-1bol0, 2-2-bromoethyl-dioxolane, ksc496m8b, 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl-1,3-dioxolan
PubChem CID 87776
IUPAC-namn 2-(2-brometyl)-1,3-dioxolan
LEDER BrCCC1OCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2- (2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Namnnotering Stabilized with silver
Densitet 1.512
Kokpunkt 68°C to 70°C (8 mmHg)
Flampunkt 65°C (149°F)
Brytningsindex 1.479
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 103516
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation It is immiscible with water.
Formel vikt 181.04
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.