Läs mer
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane, 96%
Produktkod. 10236890 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10236890 10 g Glasflaska 10g
10096133 25 g Glasflaska 25g
10195170 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10236890 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 213540100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18742-02-4 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18742-02-4
Molekylformel C5H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 181.03
MDL-nummer MFCD00003216
InChI-nyckel GGZQLTVZPOGLCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl, bromoethyl-1,3-dioxolane, acmc-1bol0, 2-2-bromoethyl-dioxolane, ksc496m8b, 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl-1,3-dioxolan
PubChem CID 87776
IUPAC-namn 2-(2-brometyl)-1,3-dioxolan
LEDER BrCCC1OCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Bromoethyl)-1, 3-dioxolane
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Densitet 1.5400g/mL, 1.54
Kokpunkt 68°C to 70°C (8.0 mmHg)
Flampunkt 65°C
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4783 to 1.4803
Kvantitet 10 g
Fieser 07,37; 11,78
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vikt 181.03
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.