Läs mer
2-[2-(brommetyl)fenyl]tiofen,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10279222
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10279222 1 g 1g
10035852 250 mg 250mg
10112804 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10279222 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC35508DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 791078-04-1
Molekylformel C11H9BrS
Molekylvikt (g/mol) 253.157
MDL-nummer MFCD07368537
InChI-nyckel IJNVNLWIQXMBPA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7060555
IUPAC-namn 2-[2-(brommetyl)fenyl]tiofen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CBr)C2=CC=CS2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]thiophene
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 2-2-bromomethyl phenyl thiophene, 2-thien-2-yl benzyl bromide, thiophene,2-2-bromomethyl phenyl, 1-bromomethyl-2-thien-2-yl benzene, thiophene, 2-2-bromomethyl phenyl
Formel vikt 253.16
Procent renhet 95%