Läs mer
2-(2-Bromofenyl)etanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Bromophenyl)ethanol |
| CAS | 1074-16-4 |
| Molekylformel | C8H9BrO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-(2-Hydroxyethyl)bromobenzene, 2-Bromobenzeneethanol, 2-Bromophenethyl Alcohol, o-Bromophenethyl Alcohol, o-Bromophenylethyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2 |
| LEDER | OCCc1ccccc1Br |
| IUPAC-namn | 2-(2-bromofenyl)etanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.06 |
| Formel vikt | 199.9837 |