Läs mer
2-(2-Bromfenyl)furan,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10432684
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10432684 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10432684 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46210DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Bromophenyl)furan
CAS 38527-58-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C10H7BrO
MDL-nummer MFCD08435878
Kvantitet 1 g
Synonym 2-2-bromophenyl furan, furan,2-2-bromophenyl
InChI-nyckel YWWTWWDBLGSPAA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CO2)Br
IUPAC-namn 2-(2-bromfenyl)furan
Molekylvikt (g/mol) 223.069
PubChem CID 11615504
Formel vikt 223.07
Procent renhet 97%