Läs mer
2,2'-Bs(trifluormetyl)-10H-3,10'-bifenothiazin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2’-Bs(trifluoromethyl)-10H-3,10'-biphenothiazine |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,2’-Bs(trifluoromethyl)-10H-3,10'-biphenothiazine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C26 H14 F6 N2 S2 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H14F6N2S2/c27-25(28,29)14-9-10-23-20(11-14)34(18-6-2-4-8-22(18)36-23)19-13-24-17(12-15(19)26(30,31)32)33-16-5-1-3-7-21(16)35-24/h1-13,33H |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3N(c2c1)c4cc5Sc6ccccc6Nc5cc4C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-(trifluormetyl)-3-[2-(trifluormetyl)fenotiazin-10-yl]-10H-fenotiazin |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Molekylvikt (g/mol) | 532.523 |
| Visa mer |