Läs mer
2,2'-[Butane-1,4-diylbis(piperazine-1,4-diyl)]dipyrimidine, Mikromol™
Beskrivning
2,2'-[Butane-1,4-diylbis(piperazine-1,4-diyl)]dipyrimidine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-[Butane-1,4-diylbis(piperazine-1,4-diyl)]dipyrimidine |
| CAS | 257877-45-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,2'-[Butane-1,4-diylbis(piperazine-1,4-diyl)]dipyrimidine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H30 N8 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Buspirone Hydrochloride Imp. E (EP), Buspirone Imp. E (EP), 2,2'-[Butane-1,4-diylbis(piperazine-1,4-diyl)]dipyrimidine, Buspirone Hydrochloride Imp. C (EP), Buspirone Hydrochloride Impurity C, Buspirone Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30N8/c1(9-25-11-15-27(16-12-25)19-21-5-3-6-22-19)2-10-26-13-17-28(18-14-26)20-23-7-4-8-24-20/h3-8H,1-2,9-18H2 |
| LEDER | C(CCN1CCN(CC1)c2ncccn2)CN3CCN(CC3)c4ncccn4 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]piperazin-1-yl]pyrimidine |
| Visa mer |