Läs mer
2,2'-[Butane-1,4-diylbis(piperazine-1,4-diyl)]dipyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-[Butane-1,4-diylbis(piperazine-1,4-diyl)]dipyrimidine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30N8/c1(9-25-11-15-27(16-12-25)19-21-5-3-6-22-19)2-10-26-13-17-28(18-14-26)20-23-7-4-8-24-20/h3-8H,1-2,9-18H2 |
| Formel vikt | 382.2593 |