Läs mer
2-(2-Butoxyethoxy)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Butoxyethoxy)acetic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O4/c1-2-3-4-11-5-6-12-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10) |
| Formel vikt | 176.1049 |