Läs mer
2-(2-Butoxyethoxy)etanol, 99+%
Produktkod. 10775041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10775041 1 L Glasflaska 1 L
10763144 2.5 L Glasflaska 2.5 L
11984721 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10775041 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149710010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00 SEK
    446.65 SEK / 1 L
    Save 98.35 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 112-34-5 | C8H18O3 | 162,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-34-5
Molekylformel C8H18O3
Molekylvikt (g/mol) 162.23
InChI-nyckel OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-butoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monobutyl ether, butyldiglycol, butyl carbitol, diethylene glycol butyl ether, butyl diglycol, butyl digol, ethanol, 2-2-butoxyethoxy, butoxyethoxyethanol, butoxydiglycol
PubChem CID 8177
IUPAC-namn 2-(2-butoxietoxi)etanol
LEDER CCCCOCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -68,0 °C
Densitet 0.9550g/mL, 0.955
Kokpunkt 231,0 °C
Flampunkt 100 °C
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
Brytningsindex 1,4310 till 1,4330
Kvantitet 1 L
Beilstein 01,IV,2394
Merck Index 15,3133
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: blandbar med oljor, blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen
Viskositet 6,16 mPa (20 °C)
Formel vikt 162.23
Procent renhet 99+%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.