missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate, Mikromol™

Produktkod. 17983366
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17983366 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17983366 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0105.05

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate
CAS 2200281-00-9
Analyt- eller komponentnamn 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C22 H26 F3 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Etofenamate Imp. E (EP), 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate, Etofenamate Impurity E
InChI formel InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24)
LEDER CCCCOCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoate
Molekylvikt (g/mol) 425.44
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 425.1814 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.