Läs mer
[2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] Acetate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15876670
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15876670 2.5 L 2.5 L
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15876670 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8210142500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 124-17-4
Smältpunkt -32°C
Densitet 0.98 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 244°C to 250°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00009458
Kvantitet 2.5 L
Synonym [2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate, Butyl diglycol acetate, Acetic acid 2-(2-butoxyethoxy)ethyl ester, Diethylene glycol monobutyl ether acetate, Diethylene glycol butyl ether acetate, [2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 204.26