Läs mer
2-(2-Butoxyetoxy)etylacetat, TRC
Produktkod. 30347910
Change view
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. Kvantitet
30347910 100 mL
1 options
Produktkod. 30347910 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB695680100ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylene glycol-monobutylether acetate
CAS 124-17-4
Molekylformel C10 H20 O4
Kvantitet 100 mL
Synonym Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol acetate, 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate, 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl acetate, ABG, Butasol V, Butoxyethoxyethyl acetate, Butyl carbitol acetate, Butyl diethylene glycol acetate, Butyl diglycol acetate, DE Acetate, Diethylene glycol butyl ether acetate, Diethylene glycol mono-n-butyl ether acetate, Diethylene glycol monobutyl acetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate, Diglycol monobutyl ether acetate, Hykleen 340, NSC 5175, NSC 6570
InChI formel InChI=1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
LEDER CCCCOCCOCCOC(=O)C
IUPAC-namn 2-(2-butoxyetoxi)etylacetat
Molekylvikt (g/mol) 204.26
Formel vikt 204.1362