missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(2-Butylamino)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Butylamino)ethanol |
| CAS | 35265-04-4 |
| Molekylformel | C6H15NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(sec-Butylamino)-ethanol, 2-[(1-Methylpropyl)amino]ethanol, Alpamine N 41, N-(2-Hydroxyethyl)-N-(butan-2-yl)amine, NSC 128123, sec-Butylmonoethanolamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO/c1-3-6(2)7-4-5-8/h6-8H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(C)NCCO |
| IUPAC-namn | 2-(butan-2-ylamino)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.19 |
| Formel vikt | 117.1154 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?