Läs mer
2-(2-Carbamoylphenyl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Carbamoylphenyl)acetic Acid |
| CAS | 23362-56-3 |
| Molekylformel | C9 H9 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO3/c10-9(13)7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)12/h1-4H,5H2,(H2,10,13)(H,11,12) |
| LEDER | NC(=O)c1ccccc1CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-carbamoylphenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.173 |
| Formel vikt | 179.058 |