Läs mer
2-(2-Chloro-1-iminoethyl)-1,3,5-benzenetriol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Chloro-1-iminoethyl)-1,3,5-benzenetriol Hydrochloride |
| CAS | 468721-11-1 |
| Molekylformel | C8H8ClNO3 . HCll |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,3,5-Benzenetriol, 2-(2-chloro-1-iminoethyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 1,3,5-Benzenetriol, 2-(2-chloro-1-iminoethyl)-, hydrochloride (9CI), 2-(2-Chloro-1-iminoethyl)-1,3,5-benzenetriol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO3.ClH/c9-3-5(10)8-6(12)1-4(11)2-7(8)13;/h1-2,10-13H,3H2;1H |
| LEDER | Cl.Oc1cc(O)c(C(=N)CCl)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(2-chloroethanimidoyl)benzene-1,3,5-triol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.06 |
| Formel vikt | 236.9959 |