Läs mer
2-(2-klor-2-nitropropoxi)tetrahydro-2H-pyran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Chloro-2-nitropropoxy)tetrahydro-2H-pyran |
| CAS | 86958-48-7 |
| Molekylformel | C8H14ClNO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14ClNO4/c1-8(9,10(11)12)6-14-7-4-2-3-5-13-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| LEDER | CC(Cl)(COC1CCCCO1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(2-klor-2-nitropropoxy)oxan |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.65 |
| Formel vikt | 223.0611 |