Läs mer
2'-2'-Chloro-2-phenylacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-2'-Chloro-2-phenylacetophenone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClO/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2 |
| Formel vikt | 230.0498 |