Läs mer
2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)ethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)ethanamine |
| CAS | 67287-36-9 |
| Molekylformel | C10H14ClNO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzeneethanamine (ACI), 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine, 2-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)ethylamine, 2-Chloro-3,4-dimethoxyphenethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14ClNO2/c1-13-8-4-3-7(5-6-12)9(11)10(8)14-2/h3-4H,5-6,12H2,1-2H3 |
| LEDER | ClC1=C(CCN)C=CC(OC)=C1OC |
| IUPAC-namn | 2-(2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.68 |
| Formel vikt | 215.07 |