Läs mer
2-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-4-ylamino]-N-methylbenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-4-ylamino]-N-methylbenzamide |
| CAS | 1061358-71-1 |
| Molekylformel | C14H11ClF3N3O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-[[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]amino]-N-methylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClF3N3O/c1-19-13(22)8-4-2-3-5-10(8)21-11-6-12(15)20-7-9(11)14(16,17)18/h2-7H,1H3,(H,19,22)(H,20,21) |
| LEDER | CN=C(O)c1ccccc1Nc2cc(Cl)ncc2C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-[[2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]amino]-N-methylbenzenecarboximidic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.7 |
| Formel vikt | 329.0543 |