Läs mer
2-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-4-ylamino]-N-methylbenzamide, TRC
Produktkod. 30366995
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30366995 250 mg
1 options
Produktkod. 30366995 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC421985250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-4-ylamino]-N-methylbenzamide
CAS 1061358-71-1
Molekylformel C14H11ClF3N3O
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-[[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]amino]-N-methylbenzamide
InChI formel InChI=1S/C14H11ClF3N3O/c1-19-13(22)8-4-2-3-5-10(8)21-11-6-12(15)20-7-9(11)14(16,17)18/h2-7H,1H3,(H,19,22)(H,20,21)
LEDER CN=C(O)c1ccccc1Nc2cc(Cl)ncc2C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-[[2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]amino]-N-methylbenzenecarboximidic acid
Molekylvikt (g/mol) 329.7
Formel vikt 329.0543