missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)aniline |
| CAS | 646989-63-1 |
| Molekylformel | C13H11ClFNS |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClFNS/c14-10-4-3-5-11(15)9(10)8-17-13-7-2-1-6-12(13)16/h1-7H,8,16H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1SCc2c(F)cccc2Cl |
| IUPAC-namn | 2-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methylsulfanyl]aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.75 |
| Formel vikt | 267.0285 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?