Läs mer
2-(2-Chloro-6-methylphenoxy)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Chloro-6-methylphenoxy)acetic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-6-3-2-4-7(10)9(6)13-5-8(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 200.024 |