Läs mer
2-(2-Chlorobenzoyloxy)acetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Chlorobenzoyloxy)acetophenone |
| CAS | 84634-61-7 |
| Molekylformel | C15H11ClO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Acetylphenyl 2-Chlorobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClO3/c1-10(17)11-6-3-5-9-14(11)19-15(18)12-7-2-4-8-13(12)16/h2-9H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2Cl |
| IUPAC-namn | (2-acetylphenyl) 2-chlorobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.7 |
| Formel vikt | 274.0397 |