Läs mer
2-(2-Chloroethoxy)acetyl Chloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Chloroethoxy)acetyl Chloride |
| CAS | 39229-33-9 |
| Molekylformel | C4 H6 Cl2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6Cl2O2/c5-1-2-8-3-4(6)7/h1-3H2 |
| LEDER | ClCCOCC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 2-(2-chloroethoxy)acetyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 157 |
| Formel vikt | 155.9745 |