Läs mer
2-(2-Chloroethoxy)ethanol, 99%
Produktkod. 10656572 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10656572 250 mL Glasflaska 250ml
10194470 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10656572 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 172262500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 628-89-7 | C4H9ClO2 | 124.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-89-7
Molekylformel C4H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 124.56
MDL-nummer MFCD00002870
InChI-nyckel LECMBPWEOVZHKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-chloroethoxy ethanol, ethanol, 2-2-chloroethoxy, diglycol chlorohydrin, diglycol chlorhydrin, 2-chloroethyl 2-hydroxyethyl ether, monochloropolyoxyethylene, 2-2-chloroethoxy ethan-1-ol, unii-r2up818l4i, diethylene glycol monochlorohydrin, polyethylene glycol chloride 210
PubChem CID 12361
IUPAC-namn 2-(2-kloretoxi)etanol
LEDER OCCOCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.1800g/mL, 1.18
Kokpunkt 180°C to 185°C
Flampunkt 90°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCH2CH2OCH2CH2OH
Brytningsindex 1.4519 to 1.4539
Kvantitet 250 mL
Beilstein 01, 467
Löslighetsinformation Solubility in water: very soluble. Other solubilities: miscible with ethyl alcohol and diethyl ether
Formel vikt 124.57
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.