Läs mer
2-(2-Chloroethoxy)ethanol, 99%
Produktkod. 11424394
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424394 50 g 50g
11434394 250 g 250g
11414394 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424394 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13074.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 628-89-7 | C4H9ClO2 | 124.56 g/mol
2-(2-kloretoxi)etanol används vid framställningen av o-nitrofenylbromoacetaldehyd-bis-2-(2-kloretoxi)-etylacetal, kvetiapin och 2-(2-azidoetoxi)etanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-(2-kloretoxi)etanol används vid
framställning av o-nitrofenylbromoacetaldehyd bis-2-(2-kloretoxi)-etylacetal, quetiapin och 2-(2-azidoetoxi)etanol.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-89-7
Molekylformel C4H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 124.56
MDL-nummer MFCD00002870
InChI-nyckel LECMBPWEOVZHKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-chloroethoxy ethanol, ethanol, 2-2-chloroethoxy, diglycol chlorohydrin, diglycol chlorhydrin, 2-chloroethyl 2-hydroxyethyl ether, monochloropolyoxyethylene, 2-2-chloroethoxy ethan-1-ol, unii-r2up818l4i, diethylene glycol monochlorohydrin, polyethylene glycol chloride 210
PubChem CID 12361
IUPAC-namn 2-(2-kloretoxi)etanol
LEDER OCCOCCCl
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Densitet 1.18
Kokpunkt 185°C
Flampunkt 90°C (194°F)
Linjär formel ClCH2CH2OCH2CH2OH
Brytningsindex 1.4535
Kvantitet 50 g
Beilstein 506015
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 124.57
Procent renhet 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.