Läs mer
2-(2-Chloroethoxy)ethanol, Mikromol™
Beskrivning
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Chloroethoxy)ethanol |
| CAS | 628-89-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(2-Chloroethoxy)ethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4 H9 Cl O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanol, 2-(2-chloroethoxy)-, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl chloride, 2-(2'-Chloroethoxy)ethanol, 2-(Chloroethoxy)ethanol, 2-Chloroethyl 2-hydroxyethyl ether, 2-[(2-Chloroethyl)oxy]ethanol, 5-Chloro-3-oxa-1-pentanol, Diethylene glycol monochlorohydrin, Diglycol chlorohydrin, Ethylene glycol mono(2-chloroethyl) ether, NSC 2648 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9ClO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-4H2 |
| LEDER | OCCOCCCl |
| IUPAC-namn | 2-(2-chloroethoxy)ethanol |
| Visa mer |