Läs mer
2-(2-Chloroethoxy)ethanol, TRC
Produktkod. 30008669
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30008669 50 g
1 options
Produktkod. 30008669 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36574050G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-89-7
Molekylformel C4 H9 Cl O2
Molekylvikt (g/mol) 124.566
Synonym Ethanol, 2-(2-chloroethoxy)-, 2-(2-Chloroethoxy)ethanol, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl chloride, 2-(2'-Chloroethoxy)ethanol, 2-(Chloroethoxy)ethanol, 2-Chloroethyl 2-hydroxyethyl ether, 2-[(2-Chloroethyl)oxy]ethanol, 5-Chloro-3-oxa-1-pentanol, Diethylene glycol monochlorohydrin, Diglycol chlorohydrin, Ethylene glycol mono(2-chloroethyl) ether, NSC 2648
IUPAC-namn 2-(2-chloroethoxy)ethanol
LEDER OCCOCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H9ClO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-4H2
Formel vikt 124.0291