Läs mer
2-(2-Chloroethoxy)ethylphosphonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Chloroethoxy)ethylphosphonic Acid |
| CAS | 69404-51-9 |
| Molekylformel | C4H10O4PCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | [2-(2-Chloroethoxy)ethyl]phosphonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10ClO4P/c5-1-2-9-3-4-10(6,7)8/h1-4H2,(H2,6,7,8) |
| LEDER | OP(=O)(O)CCOCCCl |
| IUPAC-namn | 2-(2-chloroethoxy)ethylphosphonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.55 |
| Formel vikt | 188.0005 |