missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(2-Chloroethoxy)-N-(4-nitrophenyl)acetamide-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Chloroethoxy)-N-(4-nitrophenyl)acetamide-d4 |
| CAS | 1329612-84-1 |
| Molekylformel | C10H7D4ClN2O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClN2O4/c11-5-6-17-7-10(14)12-8-1-3-9(4-2-8)13(15)16/h1-4H,5-7H2,(H,12,14)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)COCCCl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(2-chloroethoxy)-N-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.68 |
| Formel vikt | 262.0658 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?