Läs mer
2-(2-kloroetoxi)-N-(4-nitrofenyl)acetamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Chloroethoxy)-N-(4-nitrophenyl)acetamide |
| CAS | 811450-82-5 |
| Molekylformel | C10H11ClN2O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClN2O4/c11-5-6-17-7-10(14)12-8-1-3-9(4-2-8)13(15)16/h1-4H,5-7H2,(H,12,14) |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)COCCCl)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(2-kloretoxi)-N-(4-nitrofenyl)acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.66 |
| Formel vikt | 258.0407 |