Läs mer
2-[(2-kloretyl)sulfonyl]-5-(trifluormetyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10421553
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10421553 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10421553 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB07960DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(2-Chloroethyl)sulfonyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 243643-97-2
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H7ClF3NO2S
MDL-nummer MFCD00099609
Kvantitet 1 g
Synonym 2-2-chloroethyl sulfonyl-5-trifluoromethyl pyridine, 2-2-chloroethanesulfonyl-5-trifluoromethyl pyridine, 2-2-chloroethylsulfonyl-5-trifluoromethyl pyridine, 2-2-chloroethyl sulphonyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,2-2-chloroethyl sulfonyl-5-trifluoromethyl
InChI-nyckel VACOIIVHOIMMEF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)CCCl
IUPAC-namn 2-(2-kloretylsulfonyl)-5-(trifluormetyl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 273.654
PubChem CID 2779640
Formel vikt 273.66
Procent renhet 97%